Stampa…
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propanoic acid
H33586.03 H33586.06
H33586.03EA 75.8 EUR
H33586.03 H33586.06
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 88740-77-6 Molecular Formula: C9H8ClFO2 Formula Weight: 202.61 Melting Point: 59-63° MDL No.: MFCD06660331
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Punto di fusione: 59…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660331
CAS Number: 88740-77-6