1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H33558.03
H33558.06
H33558.03EA
114
EUR
H33558.03
H33558.06
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 36321-73-0
Molecular Formula: C10H12Br2
Formula Weight: 292.01
MDL No.: MFCD00154987
Formula:
C₁₀H₁₂Br₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00154987 CAS Number: 36321-73-0 |