3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 27182-54-3
Molecular Formula: C8H7N3S
Formula Weight: 177.23
Melting Point: 136-137°
MDL No.: MFCD00159799
Formula:
C₈H₇N₃S Punto di fusione: 136…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00159799 CAS Number: 27182-54-3 |