Stampa…
Palladio 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33537.03 H33537.09 H33537.18
H33537.03EA 27.1 EUR
H33537.03 H33537.09 H33537.18
Palladio 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD03457879
Formula: Pd
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011167
CAS Number: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1,III