Dicyclohexylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 52034-92-1
Molecular Formula: C14H24O2
Formula Weight: 224.34
Melting Point: 139-141°
MDL No.: MFCD00075017
Formula:
C₁₄H₂₄O₂ Punto di fusione: 139…141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075017 CAS Number: 52034-92-1 |