Stampa…
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-3-iodopyridin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-hydroxy-3-iodopyridine
H33495.03 H33495.06 H33495.14
H33495.03EA 48.2 EUR
H33495.03 H33495.06 H33495.14
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 381233-75-6 Molecular Formula: C5H3BrINO Formula Weight: 299.89 Melting Point: 226-227° MDL No.: MFCD08688586
Formula: C₅H₃BrINO
Peso molecolare: 299,89 g/mol
Punto di fusione: 226…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08688586
CAS Number: 381233-75-6