Stampa…
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3,3,3-trifluoropropanoic acid, H-DL-3,3,3-TriF-Ala-OH
H33461.MD H33461.03
H33461.MDEA 171 EUR
H33461.MD H33461.03
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine 97%
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Purity: 97% CAS No.: 17463-43-3 Molecular Formula: C3H4F3NO2 Formula Weight: 143.06 Melting Point: 210° dec. MDL No.: MFCD00004263
Formula: C₃H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 143,07 g/mol
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004263
CAS Number: 17463-43-3
EINECS: 241-478-2