Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 122684-33-7
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Boiling Point: 105°/0.2mm
MDL No.: MFCD04038683
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ Punto di ebollizione: 105 °C (0,2 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038683 CAS Number: 122684-33-7 |