1-(4-Methylpyridin-3-yl)ethanone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 51227-30-6
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Refractive Index: 1.5295
Boiling Point: 57-58°/1mm
MDL No.: MFCD08447082
Formula:
C₈H₉NO Punto di ebollizione: 57…58 °C (1 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08447082 CAS Number: 51227-30-6 |