Stampa…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol
H33317.03 H33317.06
H33317.03EA 82.1 EUR
H33317.03 H33317.06
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture) 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Purity: 97% CAS No.: 30129-18-1 Molecular Formula: C7H11F3O Formula Weight: 168.16 Boiling Point: 70-75°/15mm MDL No.: MFCD00102144
Formula: C₇H₁₁F₃O
Peso molecolare: 168,16 g/mol
Punto di ebollizione: 70…75 °C (15 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102144
CAS Number: 30129-18-1