Stampa…
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33260.MD H33260.03 H33260.06
H33260.MDEA 34.5 EUR
H33260.MD H33260.03 H33260.06
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 331761-46-7 Molecular Formula: C12H6Cl2N2S Formula Weight: 281.16 Melting Point: 139.5-141° MDL No.: MFCD01038375
Formula: C₁₂H₆Cl₂N₂S
Peso molecolare: 281,16 g/mol
Punto di fusione: 139,5…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01038375
CAS Number: 331761-46-7