Stampa…
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33210.03 H33210.06 H33210.14
H33210.03EA 14.9 EUR
H33210.03 H33210.06 H33210.14
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid 96%
3-(2,6-Dichlorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 51656-68-9 Molecular Formula: C9H8Cl2O2 Formula Weight: 219.07 Melting Point: 97-99° MDL No.: MFCD01310807
Formula: C₉H₈Cl₂O₂
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310807
CAS Number: 51656-68-9