2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1227628-83-2
Molecular Formula: C8H4F4O2
Formula Weight: 208.11
Refractive Index: 1.4455
MDL No.: MFCD16652440
Formula:
C₈H₄F₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16652440 CAS Number: 1227628-83-2 |