Stampa…
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5,6-dihydro-4-[4H]-cyclopenta[B]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
H33196.06 H33196.14
H33196.06EA 85.4 EUR
H33196.06 H33196.14
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96% CAS No.: 4815-29-6 Molecular Formula: C10H13NO2S Formula Weight: 211.28 Melting Point: 95-96° MDL No.: MFCD00102063
Formula: C₁₀H₁₃NO₂S
Peso molecolare: 211,28 g/mol
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102063
CAS Number: 4815-29-6