Stampa…
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33175.03 H33175.06 H33175.14
H33175.03EA 31.4 EUR
H33175.03 H33175.06 H33175.14
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Purity: 97% CAS No.: 3842-55-5 Molecular Formula: C15H10ClN3 Formula Weight: 267.72 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD05738885
Formula: C₁₅H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 267,72 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05738885
CAS Number: 3842-55-5