Stampa…
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33127.03 H33127.09
H33127.03EA 64.3 EUR
H33127.03 H33127.09
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 188057-26-3 Molecular Formula: C5H3ClIO Formula Weight: 255.44 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD07636749
Formula: C₅H₃ClIO
Punto di fusione: 191…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07636749
CAS Number: 188057-26-3