Stampa…
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
H33124.03 H33124.09
H33124.03EA 90 EUR
H33124.03 H33124.09
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 61471-45-2 Molecular Formula: C11H9NO2 Formula Weight: 187.20 Melting Point: 175-178° MDL No.: MFCD02656610
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,2 g/mol
Punto di fusione: 175…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02656610
CAS Number: 61471-45-2