Stampa…
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33083.03 H33083.06
H33083.03EA 50.6 EUR
H33083.03 H33083.06
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Purity: 96% Molecular Formula: C7H13NO2.HCl Formula Weight: 179.65 Melting Point: 225° MDL No.: MFCD00190235
Formula: C₇H₁₄ClNO₂
Punto di fusione: 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190235
CAS Number: 71985-80-3