Stampa…
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidin-1-yl)ethanone
H33058.MD H33058.03 H33058.06
H33058.MDEA 32.3 EUR
H33058.MD H33058.03 H33058.06
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Purity: 96% CAS No.: 84162-82-3 Molecular Formula: C14H15F2NO2 Formula Weight: 267.28 Melting Point: 97-98° MDL No.: MFCD00179440
Formula: C₁₄H₁₅F₂NO₂
Peso molecolare: 267,28 g/mol
Punto di fusione: 97…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179440
CAS Number: 84162-82-3