Stampa…
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33055.MD H33055.03
H33055.MDEA 89.8 EUR
H33055.MD H33055.03
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 128073-33-6 Molecular Formula: C5H6F2O2 Formula Weight: 136.10 Melting Point: 62-64° MDL No.: MFCD07777163
Formula: C₅H₆F₂O₂
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777163
CAS Number: 128073-33-6