Stampa…
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33044.03 H33044.06
H33044.03EA 89.5 EUR
H33044.03 H33044.06
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 84163-16-6 Molecular Formula: C12H13FN2O.HCl Formula Weight: 256.71 Melting Point: ca 298° dec. MDL No.: MFCD06200879
Formula: C₁₂H₁₄ClFN₂O
Peso molecolare: 256,71 g/mol
Punto di fusione: ∼ 298 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200879
CAS Number: 84163-16-6