Stampa…
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H33006.MD H33006.03
H33006.MDEA 85.4 EUR
H33006.MD H33006.03
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
5-Hydroxynicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 152803-24-2 Molecular Formula: C6H4N2O Formula Weight: 120.11 Melting Point: 213-217° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD11044307
Formula: C6H4N2O
Peso molecolare: 120,11 g/mol
Punto di fusione: 213…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044307
CAS Number: 152803-24-2
ADR: 6.1,III