Furo[3,2-b]pyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H32966.03
H32966.06
H32966.03EA
125
EUR
H32966.03
H32966.06
Furo[3,2-b]pyridine 98%
Furo[3,2-b]pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 272-62-8
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Refractive Index: 1.5753
Boiling Point: 79-80°/12mm
MDL No.: MFCD11870744
Formula:
C₇H₅NO Peso molecolare: 119,12 g/mol Punto di ebollizione: 79…80 °C (12 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11870744 CAS Number: 272-62-8 |