Stampa…
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32937.03 H32937.09
H32937.03EA 35.2 EUR
H32937.03 H32937.09
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-5-ol
Purity: 97% CAS No.: 68867-14-1 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.21 Melting Point: 185-187° MDL No.: MFCD00192276
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165,22 g/mol
Punto di fusione: 185…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192276
CAS Number: 68867-14-1