Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Purity: 95%
CAS No.: 62451-84-7
Molecular Formula: C10H9F3O2
Formula Weight: 218.18
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 211°
MDL No.: MFCD04039762
Formula:
C₁₀H₉F₃O₂ Punto di ebollizione: 211 °C Densità: 1,24 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039762 CAS Number: 62451-84-7 |