4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine, (∼15% H₂O) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3171-45-7
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 127-129°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00007729
Formula:
C₈H₁₂N₂ Punto di fusione: 127…129 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007729 CAS Number: 3171-45-7 EINECS: 221-635-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |