Stampa…
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32694.06 H32694.03
H32694.06EA 138 EUR
H32694.06 H32694.03
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol 96%
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-3-thiol
Purity: 96% CAS No.: 6952-68-7 Molecular Formula: C6H5N3S Formula Weight: 151.19 Melting Point: 209-210° MDL No.: MFCD03783345
Formula: C₆H₅N₃S
Peso molecolare: 151.19 g/mol
Punto di fusione: 209…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03783345
CAS Number: 6952-68-7