Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
H32618.MD H32618.03
H32618.MDEA 48.4 EUR
H32618.MD H32618.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Melting Point: 91-93° MDL No.: MFCD10687403
Formula: C₇H₃F₄NO₂
Peso molecolare: 209,10 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10687403
CAS Number: 1040681-74-0