Stampa…
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Amino-2-chloronitrobenzene
H32581.03 H32581.09
H32581.03EA 42.7 EUR
H32581.03 H32581.09
3-Chloro-4-nitroaniline 95%
3-Chloro-4-nitroaniline
Purity: 95% CAS No.: 825-41-2 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Melting Point: 157-161° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00085922
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085922
CAS Number: 825-41-2
ADR: 6.1,III