N-Boc-ethylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 38267-76-4
Molecular Formula: C7H15NO2
Formula Weight: 145.20
Melting Point: 38-41°
MDL No.: MFCD12923020
Formula:
C₇H₁₅NO₂ Punto di fusione: 38…41 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12923020 CAS Number: 38267-76-4 |