Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 367-33-9
Molecular Formula: C6H8BrF3O2
Formula Weight: 249.03
Boiling Point: 67°/18mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD10687235
Formula:
C₆H₈BrF₃O₂ Punto di ebollizione: 67 °C (18 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10687235 CAS Number: 367-33-9 ADR: 8,II |