Stampa…
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32560.MD H32560.03 H32560.06
H32560.MDEA 49.3 EUR
H32560.MD H32560.03 H32560.06
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 5504-65-4 Molecular Formula: C10H8N2O2 Formula Weight: 188.19 Melting Point: 280-285° MDL No.: MFCD06798067
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Punto di fusione: 280…285 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03834501
CAS Number: 5504-65-4