Stampa…
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formyl-3-methylpyrazole, 3-Methylpyrazole-4-carboxaldehyde
H32547.MD H32547.03
H32547.MDEA 68 EUR
H32547.MD H32547.03
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 112758-40-4 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 MDL No.: MFCD01313822
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01313822
CAS Number: 112758-40-4