Stampa…
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carbonitrile
H32544.03 H32544.09
H32544.03EA 37.4 EUR
H32544.03 H32544.09
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 4651-91-6 Molecular Formula: C9H10N2S Formula Weight: 178.26 Melting Point: 141-144° MDL No.: MFCD00128278
Formula: C₉H₁₀N₂S
Peso molecolare: 178,26 g/mol
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128278
CAS Number: 4651-91-6
EINECS: 225-085-3