5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5330-38-1
Molecular Formula: C7H7ClO2
Formula Weight: 158.58
Melting Point: 84-87°
MDL No.: MFCD00021967
Formula:
C₇H₇ClO₂ Punto di fusione: 84…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00021967 CAS Number: 5330-38-1 |