1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 17797-11-4
Molecular Formula: C9H12ClN
Formula Weight: 169.66
Refractive Index: 1.5330
Odour: Amine-like
Boiling Point: 43-45°/0.3mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD08669636
Formula:
C₉H₁₂ClN Punto di ebollizione: 43…45 °C (0,3 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08669636 CAS Number: 17797-11-4 ADR: 8,III |