Stampa…
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)piperazine
H32524.MD H32524.03
H32524.MDEA 102 EUR
H32524.MD H32524.03
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Purity: 97% CAS No.: 131922-05-9 Molecular Formula: C5H9F3N2 Formula Weight: 154.13 Melting Point: 94-97° UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD07373382
Formula: C₅H₉F₃N₂
Peso molecolare: 154,13 g/mol
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07373382
CAS Number: 131922-05-9
ADR: 8,III