2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 26690-80-2
Molecular Formula: C7H15NO3
Formula Weight: 161.20
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 92°/0.22mm
MDL No.: MFCD00056657
Formula:
C₇H₁₅NO₃ Punto di ebollizione: 92 °C (0,22 mmHg) Densità: 1,042 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00056657 CAS Number: 26690-80-2 |