2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 768-58-1
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 50°(122°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 154°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD16622268
Formula:
C₈H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 154 °C Densità: 0,88 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16622268 CAS Number: 768-58-1 ADR: 3,III |