Stampa…
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32295.03 H32295.06
H32295.03EA 105 EUR
H32295.03 H32295.06
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Purity: 98% Molecular Formula: C9H7F3O4S Formula Weight: 268.21 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD04973012
Formula: C₉H₇F₃O₄S
Punto di fusione: 125…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973012
CAS Number: 1099597-82-6