2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5349-17-7
Molecular Formula: C7H6BrNO.HBr
Formula Weight: 280.95
Odour: Weak
Melting Point: ca 200° dec.
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02681893
Formula:
C₇H₇Br₂NO Punto di fusione: ∼ 200 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02681893 CAS Number: 5349-17-7 ADR: 8,II |