Stampa…
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32208.03 H32208.06
H32208.03EA 70.1 EUR
H32208.03 H32208.06
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 300816-22-2 Molecular Formula: C9H7ClN2S Formula Weight: 210.69 Melting Point: 104-105° MDL No.: MFCD00572400
Formula: C₉H₇ClN₂S
Peso molecolare: 210.69 g/mol
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00572400
CAS Number: 300816-22-2