Stampa…
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine 2 mm (0.08 in) Ø
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
43971.BV 43971.9X 43971.CE
43971.BVEA 86.5 EUR
43971.BV 43971.9X 43971.CE
Tungsteno ≥99.95% (metals basis), in astine 2 mm (0.08 in) Ø
Tungsteno
Formula: W
Punto di ebollizione: 5660 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3410 °C
Densità: 19 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011461
CAS Number: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945