3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 95%
CAS No.: 67869-90-3
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Boiling Point: 120-122°
MDL No.: MFCD01893356
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 120…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01893356 CAS Number: 67869-90-3 |