11-Chloro-1,1'-di-n-propyl-3,3,3',3'-tetramethyl-10,12-trimethyleneindatricarbocyanine iodide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 207399-07-3
Molecular Formula: C36H44ClIN2
Formula Weight: 667.12
Melting Point: 232-234°
MDL No.: MFCD00191907
Formula:
C₃₆H₄₄ClIN₂ Punto di fusione: 232…234 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00191907 CAS Number: 207399-07-3 |