1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1914-65-4
Molecular Formula: C11H12O2
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 82-85°
MDL No.: MFCD02179127
Formula:
C₁₁H₁₂O₂ Peso molecolare: 176.22 g/mol Punto di fusione: 82…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02179127 CAS Number: 1914-65-4 |