Stampa…
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dimethylpropanethioamide
H32092.03 H32092.09
H32092.03EA 50.3 EUR
H32092.03 H32092.09
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Purity: 97% CAS No.: 630-22-8 Molecular Formula: C5H11NS Formula Weight: 117.21 Melting Point: 113-117° MDL No.: MFCD09742834
Formula: C₅H₁₁NS
Peso molecolare: 117,21 g/mol
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09742834
CAS Number: 630-22-8