2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
H32083.MD
H32083.03
H32083.MDEA
80.5
EUR
H32083.MD
H32083.03
2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Purity: 97%
CAS No.: 509072-57-5
Molecular Formula: C4H6F2O
Formula Weight: 108.09
Boiling Point: 129°
UN No.: UN1987
MDL No.: MFCD06797748
Formula:
C₄H₆F₂O Peso molecolare: 108,09 g/mol Punto di ebollizione: 129 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06797748 CAS Number: 509072-57-5 ADR: 3,III |