Stampa…
Sodio-palladio (II) cloruro idrato (≥30% Pd) ≥99.999% (metals basis), Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43945.03 43945.06
43945.03EA 185 EUR
43945.03 43945.06
Sodio-palladio (II) cloruro idrato (≥30% Pd) ≥99.999% (metals basis), Premion®
Sodio-palladio (II) cloruro idrato
Purity: 99.999% CAS No.: 13820-53-6 Molecular Formula: Cl4Na2Pd.xH2O (x≈3) Formula Weight: 294.20(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red-brown MDL No.: MFCD00003487
Formula: Cl₄Na₂Pd·xH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003487
CAS Number: 13820-53-6
EINECS: 237-502-6