2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H32059.03
H32059.06
H32059.03EA
62.2
EUR
H32059.03
H32059.06
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
CAS No.: 70291-62-2
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.23
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Pale brown
Melting Point: 153-154°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00121495
Formula:
C₈H₈N₂S Punto di fusione: 153…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00121495 CAS Number: 70291-62-2 ADR: 6.1,III |